Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethanesulfonat, 98 %
Artikelnummer. 11444813
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444813 5 g 5g
11454813 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12174.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264,33 g/mol
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat er involveret i introduktionen af en voluminøs tert-butyldimethylsilylgruppe på en cis-bis(alkenyl)oxiran, der anvendes i Cope-omlejring. Det er forbundet med en thiolan og fremmer chalcogenid-Morita-Baylis-Hillman-reaktionen. Yderligere anvendes det som et yderst reaktivt silyleringsmiddel. Ud over dette bruges det til at fremstille enolsilylethere ved at reagere med ketoner og lactoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat er involveret i introduktionen af en voluminøs tert-butyldimethylsilylgruppe på en cis-bis(alkenyl)oxiran, der anvendes i Cope-omlejring. Det er forbundet med en thiolan og fremmer chalcogenid-Morita-Baylis-Hillman-reaktionen. Yderligere anvendes det som et yderst reaktivt silyleringsmiddel. Ud over dette bruges det til at fremstille enolsilylethere ved at reagere med ketoner og lactoner.
Opløselighed Lidt blandbar
med chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69739-34-0
Molekylær formel C7H15F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 264.33
MDL nummer MFCD00000405
InChI nøgle WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
IUPAC navn [tert-butyl(dimethyl)silyl]trifluormethansulfonat
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.151
Kogepunkt 65 °C til 67 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 36 °C (96 °F)
Brydningsindeks 1.386
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 2370068
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let blandbar med kloroform.
Formel vægt 264.34
Procent renhed 98%