Få mere at vide
tert-butyldimethylsilylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30339237
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339237 5 g
1 options
Artikelnummer. 30339237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6910805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylsilyl Chloride
CAS 18162-48-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H15 Cl Si
Mængde 5 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl
InChI formel InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC navn tert-butyl-chloro-dimethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 150.72
Formel vægt 150.0632
Procent renhed >95