Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldimethylsilanol |
| CAS | 18173-64-3 |
| Molekylær formel | C6H16OSi |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O |
| IUPAC navn | tert-butyl-hydroxy-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.28 |
| Formel vægt | 132.097 |