missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldimethylsilanol |
| CAS | 18173-64-3 |
| Molekylær formel | C6H16OSi |
| Mængde | 0.5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O |
| IUPAC navn | tert-butyl-hydroxy-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.28 |
| Formel vægt | 132.097 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?