Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilane, 95%
Artikelnummer. 11986151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986151 25 g 25g
11976151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445710250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29681-57-0 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29681-57-0
Molekylær formel C6H16Si
Molekylvægt (g/mol) 116.28
InChI nøgle ILMRJRBKQSSXGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilane, t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl, silane, 1,1-dimethylethyl dimethyl, t-butyldimethylsilyl, t-butyl-dimethylsilyl, t-butyl-dimethyl-silyl, tert-butyl dimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl group
PubChem CID 9898815
IUPAC navn tert-butyl(dimethyl)silicium
SMIL CC(C)(C)[Si](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylsilane
Tæthed 0.7010g/mL
Kogepunkt 81°C to 83°C
Flammepunkt -11°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.701
Formel vægt 116.28
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.