Få mere at vide
tert-butyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494364 100 g 100g
11474364 5 g 5g
11484364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13064.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.721 g/mol
tert-Butyldimethylchlorsilan bruges til at beskytte hydroxylgruppen i organisk syntese. Det finder anvendelse i syntesen af prostaglandin. Det bruges også som et hjælpemateriale til hypolipæmi, såsom lovastatin og simvastatin. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af isoxazoliner N-oxider fra alfa-bromonitroalkaner. Det fungerer som et alsidigt beskyttelsesreagens for aminer, amider og alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyldimethylchlorsilan bruges til at beskytte hydroxylgruppen i organisk syntese. Det finder anvendelse i syntesen af prostaglandin. Det bruges også som et hjælpemateriale til hypolipæmi, såsom lovastatin og simvastatin. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af isoxazoliner N-oxider fra alfa-bromonitroalkaner. Det fungerer som et alsidigt beskyttelsesreagens for aminer, amider og alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, metaller, oxidationsmidler og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18162-48-6
Molekylær formel C6H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 150.721
MDL nummer MFCD00000501
InChI nøgle BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC navn tert-butyl-chlor-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 124°C to 126°C
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylchlorosilane
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 100 g
Lineær formel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
FN nummer UN2925
Beilstein 505999
Flammepunkt 22°C (72°F)
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vægt 150.73
Procent renhed 97%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.81
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyldimethylchlorosilane