Få mere at vide
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane |
| CAS | 2518202-64-5 |
| Molekylær formel | C15 H32 O Si |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3 |
| SMIL | CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.5 |
| Formel vægt | 256.222 |