Få mere at vide
tert-butyldichlorphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldichlorophosphine |
| Smeltepunkt | 49,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 142,0 °C til 150,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CPCl2 |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i n-pentan, n-hexan, ether, toluen, thf |
| Formel vægt | 158.98 |
| Vis mere |