Få mere at vide
tert-Butyldichlorophosphine, 98%
Artikelnummer. 11317129
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317129 1 g 1g
11327129 10 g 10g
11337129 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27360.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 25979-07-1 | C4H9Cl2P | 158.99 g/mol
Reaktant til syntese af alkalimetalkomplekser. Som mellemprodukter. tert-Butyldichlorophosphin (TBDCP) anvendes primært til fremstilling af mono- og bidentate phosphinligander i metalkomplekser til katalytiske chirale asymmetriske hydrogeneringer og andre asymmetriske reaktioner samt overgangsmetalkoblingsreaktioner. Dette reagens bruges også til fremstilling af andre phosphiner i katalytiske polymerisationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant til syntese af alkalimetalkomplekser. Som mellemprodukter. tert-Butyldichlorophosphin (TBDCP) anvendes primært til fremstilling af mono- og bidentate phosphinligander i metalkomplekser til katalytiske chirale asymmetriske hydrogeneringer og andre asymmetriske reaktioner samt overgangsmetalkoblingsreaktioner. Dette reagens bruges også til fremstilling af andre phosphiner i katalytiske polymerisationsreaktioner.
Opløselighed
Reagerer med vand. Opløselig i n-pentan, n-hexan, ether, toluen, THF. tert-butyldichlorphosphin er uendeligt opløseligt i kulbrinte og etheriske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, luft, vand og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25979-07-1
Molekylær formel C4H9Cl2P
Molekylvægt (g/mol) 158.99
MDL nummer MFCD00013615
InChI nøgle NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
PubChem CID 117690
IUPAC navn tert-butyl(dichlor)phosphan
SMIL CC(C)(C)P(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldichlorophosphine
Smeltepunkt 44°C to 49°C
Lineær formel (CH3)3CPCl2
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water. Soluble in n-Pentane,n-Hexane,Ether,Toluene,THF. tert-Butyldichlorophosphine is infinitely soluble in hydrocarbon and ethereal solvents.
Formel vægt 159
Procent renhed 98%