Få mere at vide
tert-Butylcyclohexane, 99+%
Artikelnummer. 11421137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421137 25 g 25g
11431137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3178-22-1
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00001471
InChI nøgle XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
PubChem CID 18508
IUPAC navn tert-butylcyclohexan
SMIL CC(C)(C)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylcyclohexane
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 171°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 140.27
Procent renhed ≥99%