Få mere at vide
tert-butylchlordiphenylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10247523
Brand: Thermo Scientific Acros 187502500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58479-61-1
Molekylær formel C16H19ClSi
Molekylvægt (g/mol) 274.86
MDL nummer MFCD00000497
InChI nøgle MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC navn tert-butyl-chlor-diphenylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylchlorodiphenylsilane
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 135°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Brydningsindeks 1.5665 to 1.5685
Mængde 250 g
Merck Index 15, 1568
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
Viskositet 16 mPa.s (25°C)
Formel vægt 274.86
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.