Få mere at vide
tert-butylchlorodimethylsilan, 98%
Artikelnummer. 10275710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275710 25 g Glasflaske 25g
10164010 5 g Glasflaske 5g
10712041 100 g Glasflaske -
10331703 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183930250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18162-48-6
Molekylær formel C6H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 150.73
MDL nummer MFCD00000501
InChI nøgle BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC navn tert-butyl-chlor-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylchlorodimethylsilane
Smeltepunkt 85,0 °C til 91,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 125,0 °C
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Mængde 25 g
FN nummer 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Merck Index 15, 1567
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: reagerer med alkoholer, organiske syrer og aminer, opløselige i ætere og kulbrinter
Formel vægt 150.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.