Få mere at vide
tert-butylchlordimethylsilan, 1,0 M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661555 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10661555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369101000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylchlorodimethylsilane
CAS 18162-48-6, 75-09-2
Farve Farveløs
Tæthed 1.2250g/mL
Flammepunkt 58 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H15ClSi
MDL nummer MFCD00000501
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 1567
Specifik vægtfylde 1.225
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
InChI nøgle BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC navn tert-butyl-chlor-dimethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 150.72
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Formel vægt 150.72
Fysisk form Væske