missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-ButylBrettPhos, TRC

Artikelnummer. 30330707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB694080100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-ButylBrettPhos
CAS 1160861-53-9
Molekylær formel C31H49O2P
Mængde 100 mg
Synonym [3,6-Dimethoxy-2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, Di-tert-butyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3
SMIL COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC navn ditert-butyl-[3,6-dimethoxy-2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]phosphane
Molekylvægt (g/mol) 484.69
Formel vægt 484.347
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.