Få mere at vide
tert-butylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30427650
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427650 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13589510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylbenzene
CAS 98-06-6
Molekylær formel C10 H14
Mængde 10 g
Synonym Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn tert-butylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Formel vægt 134.1096