Få mere at vide
tert-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30342121
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30342121 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30342121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69077550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Molekylær formel C4 H11 N
Mængde 50 mL
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)N
IUPAC navn 2-methylpropan-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 73.137
Formel vægt 73.089