missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butylamine, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15898570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
35 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898570 500 mL
15888570 100 mL
15808580 1 L
15818580 35 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15898570 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8015460500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75-64-9

Tekniske data

Smeltepunkt -72°C
Tæthed 0.69 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 44°C
Molekylær formel (CH3)3CNH2
MDL nummer MFCD00008050
Mængde 500 mL
Synonym tert-Butylamine, 2-Amino-2-methylpropane, tert-Butylamine
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.