Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylamine |
| Smeltepunkt | -67,0 °C |
| Tæthed | 0.6900g/mL |
| Kogepunkt | 46,0 °C |
| Flammepunkt | −38 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CNH2 |
| Brydningsindeks | 1,3770 til 1,3790 |
| Mængde | 100 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- tert-Butylamine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.