Få mere at vide
tert-Butylamin, 98%
Artikelnummer. 11489033
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489033 10,000 mL 10000ml
11469033 500 mL 500ml
11479033 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11135.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2937.60 DKK
    2410.65 DKK / 10000ml
    Spare 526.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
tert-butylamin anvendes som forløber til fremstilling af gummiacceleratorer, lægemidler og farvestoffer. Det anvendes til syntese af N-tert-butyl-acetamid, isoquinoliner, pyridiner, decumbenin, sulfonter, sulfonamider og methyl-beta-ketophosphonat. Det bruges også i undersøgelsen af virkningen af aminer til at påvirke atmosfærisk svovlsyre - vandkernedannelse, hydroaminering af terminale alkyner og måling af overfladesurheden af fast katalysator. Det fungerer som et indikatormolekyle i studiet af NMR-baseret pH-bestemmelsesmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylamin anvendes som en forløber til fremstilling af gummiacceleratorer, lægemidler og farvestoffer. Det anvendes til syntese af N-tert-butyl-acetamid, isoquinoliner, pyridiner, decumbenin, sulfonter, sulfonamider og methyl-beta-ketophosphonat. Det bruges også i undersøgelsen af virkningen af aminer til at påvirke atmosfærisk svovlsyre - vandkernedannelse, hydroaminering af terminale alkyner og måling af overfladesurheden af fast katalysator. Det fungerer som et indikatormolekyle i studiet af NMR-baseret pH-bestemmelsesmetode.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-64-9
Molekylær formel C4H11N
MDL nummer MFCD00008050
InChI nøgle YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC navn 2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylamine
Smeltepunkt -67 °C
Tæthed 0.696
Kogepunkt 44 °C til 46 °C
Flammepunkt −38 °C (−36 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.378
Mængde 10,000 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 605267
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,1545
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ether, kloroform og organiske opløsningsmidler.
Molekylvægt (g/mol) 73.139
Formel vægt 73.14
Procent renhed 98%