Få mere at vide
tert-Butylamin, 98%
Artikelnummer. 11469033
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469033 500 mL 500ml
11479033 2500 mL 2500ml
11489033 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11135.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
tert-butylamin anvendes som forløber til fremstilling af gummiacceleratorer, lægemidler og farvestoffer. Det anvendes til syntese af N-tert-butyl-acetamid, isoquinoliner, pyridiner, decumbenin, sulfonter, sulfonamider og methyl-beta-ketophosphonat. Det bruges også i undersøgelsen af virkningen af aminer til at påvirke atmosfærisk svovlsyre - vandkernedannelse, hydroaminering af terminale alkyner og måling af overfladesurheden af fast katalysator. Det fungerer som et indikatormolekyle i studiet af NMR-baseret pH-bestemmelsesmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylamin anvendes som en forløber til fremstilling af gummiacceleratorer, lægemidler og farvestoffer. Det anvendes til syntese af N-tert-butyl-acetamid, isoquinoliner, pyridiner, decumbenin, sulfonter, sulfonamider og methyl-beta-ketophosphonat. Det bruges også i undersøgelsen af virkningen af aminer til at påvirke atmosfærisk svovlsyre - vandkernedannelse, hydroaminering af terminale alkyner og måling af overfladesurheden af fast katalysator. Det fungerer som et indikatormolekyle i studiet af NMR-baseret pH-bestemmelsesmetode.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-64-9
Molekylær formel C4H11N
MDL nummer MFCD00008050
InChI nøgle YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC navn 2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylamine
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.696
Kogepunkt 44°C to 46°C
Flammepunkt −38°C (−36°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.378
Mængde 500 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 605267
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1545
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Molekylvægt (g/mol) 73.139
Formel vægt 73.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylamine