Få mere at vide
tert-Butylacetyl chloride, 99%
Artikelnummer. 10094093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10094093 10 mL Glasflaske 10ml
10705751 50 mL Glasflaske 50ml
10599990 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10094093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107790100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7065-46-5
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.61
MDL nummer MFCD00000737
InChI nøgle BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC navn 3,3-dimethylbutanoylchlorid
SMIL CC(C)(C)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylacetyl chloride
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 127.0°C to 129.0°C
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2COCl
Brydningsindeks 1.4210 to 1.4230
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 134.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske