Få mere at vide
tert-Butylacetyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11469442
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469442 100 g 100g
11453950 5 g 5g
11459442 25 g 25g
11479442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11469442 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10162.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-Butylacetylchlorid bruges en acylchloridforbindelse til proteomikforskning. Det bruges også som mellemprodukt til vigtige acyleringsreagenser agrokemiske og farmaceutiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylacetylchlorid bruges en acylchloridforbindelse til proteomikforskning. Det bruges også som mellemprodukt til vigtige acyleringsreagenser agrokemiske og farmaceutiske.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7065-46-5
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.603
MDL nummer MFCD00000737
InChI nøgle BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC navn 3,3-dimethylbutanoylchlorid
SMIL CC(C)(C)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylacetyl chloride
Tæthed 0.967
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.423
Mængde 100 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1740421
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 134.61
Procent renhed ≥98%