Få mere at vide
tert-butyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519823 250 mL Glasflaske 250ml
10346120 10 mL Glasflaske 10ml
10204710 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107772500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-83-3
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002715
InChI nøgle MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
IUPAC navn 3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylacetic acid
Smeltepunkt -8°C to 6°C
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 185.0°C to 190.0°C
Flammepunkt 88°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2CO2H
Brydningsindeks 1.4090 to 1.4110
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 337
Merck Index 15, 1540
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 19g/L (20 c)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.