Få mere at vide
tert-butyl-6-brom-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10317112
tert-butyl-6-brom-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317112
1 g, Ravfarvet glasflaske, 1g
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10317112
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07057DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-05-4
Molekylær formel C17H21BrN2O4
Molekylvægt (g/mol) 397.269
MDL nummer MFCD05865135
InChI nøgle FKBBJWUNJKLMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydrospiro benzo e 1,3 oxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromospiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-4 3h-one, n-boc protected, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro 3h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidin-1'-carboxylic acid tert-butyl ester, spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylicacid,6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylateVis mereVis mindre
PubChem CID 2794762
IUPAC navn tert-butyl-6-brom-4-oxospiro[3H-1,3-benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 397.27
Procent renhed 95%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
tert-butyl-6-brom-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-, Thermo Scientific™ >