Få mere at vide
tert-butyl vinylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433408 1 g 1g
15443408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14036-55-6 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14036-55-6
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD06411714
InChI nøgle NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-butenoate, tert-butyl vinylacetate, 3-butenoic acid tert-butyl ester, 3-butenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl vinylacetate, tert-butyl3-butenoate, tert-butyl-3-butenoate, acmc-20ajl7, vinylacetic acid tert-butyl ester, but-3-enoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 639778
IUPAC navn tert-butylbut-3-enoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl vinylacetate
Tæthed 0.877
Flammepunkt 31°C (88°F)
Lineær formel CH2=CHCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.413
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%