Få mere at vide
tert-butyl vinylether, 98 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10371213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371213 50 mL Glasflaske 50ml
10341693 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379120500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-02-3
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00048246
InChI nøgle PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC navn 2-ethenoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl vinyl ether
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7620g/mL
Kogepunkt 78 °C
Flammepunkt -17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3970 til 1,399
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.762
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig
Stabilisator ca. 100 ppm KOH
Viskositet 0,41 mPa (20 °C)
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl vinyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.