Få mere at vide
tert-butylvinylether, 98%, stab. med ca. 0,1 % N,N-diethylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427785 5 g 5g
15437785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30770.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
tert-butylvinylether anvendes i syntesen af 3-tert-butoxycyclobutanon ved at reagere med keten under anvendelse af zink(II)chlorid som katalysator. Det fungerer som et mellemprodukt for den funktionelle vinylmonomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylvinylether anvendes i syntesen af 3-tert-Butoxycyclobutanon ved at reagere med keten under anvendelse af zink(II)chlorid som katalysator. Det fungerer som et mellemprodukt for den funktionelle vinylmonomer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, carbondisulfid, chloroform og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-02-3
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00048246
InChI nøgle PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC navn 2-ethenoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl vinyl ether
Navn note stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Tæthed 0.762
Kogepunkt 75°C to 76°C
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel (CH3)3COCH=CH2
Brydningsindeks 1.399
Mængde 5 g
FN nummer UN3271
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline