missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl (Trimethylsilyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 41108-81-0 |
| Molekylær formel | C9H20O2Si |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-(Trimethylsilyl)acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (Trimethylsilyl)acetate, NSC 237636, tert-Butyl 2-(Trimethylsilyl)acetate, tert-Butyl alpha-(Trimethylsilyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-trimethylsilylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.34 |
| Formel vægt | 188.1233 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?