Få mere at vide
tert-Butyl tosylcarbamate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl tosylcarbamate |
| CAS | 18303-04-3 |
| Molekylær formel | C12H17NO4S |
| MDL nummer | MFCD00134267 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)NS(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.33 |
| Procent renhed | 95% |