Få mere at vide
tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10442303
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10442303 1g
1 options
Artikelnummer. 10442303 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW01051DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate
CAS 57260-71-6
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H19N2O2
MDL nummer MFCD00075265
Mængde 1 g
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
InChI nøgle CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
IUPAC navn 4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 187.26
PubChem CID 143452
Formel vægt 186.25