Få mere at vide
tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10404442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404442 1 g 1g
10290453 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386570010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 102308-32-7 | Molecular Formula: C11H19NO4 | Molecular Weight: 229.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102308-32-7
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD00209557
InChI nøgle PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Synonym s---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl s---4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, tert-butyl 4s-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, unii-41aj913hqi, s-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 1,1-dimethylethyl-s-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidine carboxylate, s---3-tert-butoxycarbonyl-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, s-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4s, s---3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 179824
IUPAC navn tert-butyl (4S)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidin-3-carboxylat
SMIL CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 83 °C til 88 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 108 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4450 til 1,4490 (20 °C, 589nm)
Mængde 1 g
Merck Index 15,4404
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotation -85° til -95° (20 °C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Formel vægt 229.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Olie
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.