Få mere at vide
tert-butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazin-1-carbonyl)butylcarbamat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587770
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10587770 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10301380 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10687390 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587770 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08535CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1174064-68-6
Molekylær formel C16H32N4O3
Molekylvægt (g/mol) 328.457
InChI nøgle CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Synonym tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
PubChem CID 45594327
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-5-(dimethylamino)-1-oxo-1-piperazin-1-ylpentan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 328.45
Procent renhed 97%