Få mere at vide
tert-butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidincarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10037642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10037642 1 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10037642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95715-87-0 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
CAS 95715-87-0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H19NO4
Brydningsindeks 1.4450 to 1.447
MDL nummer MFCD00674064
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4404
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotation +85° to +95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Synonym r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
InChI nøgle PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
IUPAC navn tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 229.28
PubChem CID 178792
Formel vægt 229.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Olie
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.