Få mere at vide
tert-butyl (R)-3-aminopiperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30346690
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346690 1 g
1 options
Artikelnummer. 30346690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6922151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 188111-79-7
Molekylær formel C10H20N2O2
Mængde 1 g
Synonym (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-aminopiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Formel vægt 200.1525