Få mere at vide
tert-butylpropiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341180 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10341180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl propiolate
CAS 13831-03-3
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 52°C to 53°C (27.0 mmHg)
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H10O2
MDL nummer MFCD00060100
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.92
Synonym tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
InChI nøgle XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C#C
IUPAC navn tert-butylprop-2-ynoat
Molekylvægt (g/mol) 126.16
PubChem CID 543038
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl propiolate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.