Få mere at vide
tert-Butyl propiolate, 98%
Artikelnummer. 15497927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497927 1 g 1g
15407937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51048.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13831-03-3
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00060100
InChI nøgle XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
PubChem CID 543038
IUPAC navn tert-butylprop-2-ynoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl propiolate
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 0.919
Kogepunkt 52°C to 53°C (27 mmHg)
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lineær formel HC≡CCO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.418
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1747175
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%