Få mere at vide
tert-Butyl Phenyl Carbonate, TRC
Artikelnummer. 30331458
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331458 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8093005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Phenyl Carbonate
CAS 6627-89-0
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 5 g
Synonym Carbonic Acid tert-Butyl Phenyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Phenyl Carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, NSC 60248, Phenyl tert-Butyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
IUPAC navn tert-butyl phenyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943