Få mere at vide
tert-Butyl Phenyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Phenyl Carbonate |
| CAS | 6627-89-0 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Carbonic Acid tert-Butyl Phenyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Phenyl Carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, NSC 60248, Phenyl tert-Butyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl phenyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |