Få mere at vide
tert-butylperoxyacetat, 50% opløsning i aromatisk fri mineralsk terpentin, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl peroxyacetate |
| Farve | Ikke udpeget |
| Navn note | 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit |
| CAS | 107-71-1, 64742-48-9 |
| Molekylær formel | C6H12O3 |
| MDL nummer | MFCD00048240 |
| Synonym | tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs |
| InChI nøgle | SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(=O)OOC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butylethanperoxoat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Organisk peroxid Type C & D
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.