Få mere at vide
tert-butylperbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30338054
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338054 1 g
30336219 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30338054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1166201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Perbenzoate
CAS 614-45-9
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 1 g
Synonym Benzoyl tert-butyl peroxide, CP 02, CP 02 (catalyst), Chaloxyd TBPB, Chaloxyd, TBPB-HA-M 1, Esperox 10, Interox TBPB-HA-M 1, Kayabutyl B, LQ-TBPB, Link-Cup, TBPB, Luperox P, Luperox PXL, NSC 674, Norox TBPB, Perbutyl Z, TBPB, TBPB-HA-M 1, TBPB-HA-M 3, TC 5, TC 5 (vulcanizer), Trigonox 93, Trigonox C, Trigonox C 50D, V 73, t-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl benzoyl peroxide, tert-Butyl peroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn tert-butylbenzencarboperoxoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943