Få mere at vide
tert-butyloxobutyrat, TRC
Artikelnummer. 30342956
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30342956 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30342956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693435100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Oxobutyrate
CAS 1694-31-1
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 100 mL
Synonym tert-Butyl Ester Acetoacetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Acetoacetate, 3-Oxobutanoic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid tert-Butyl Ester, NSC 42869, tert-Butyl 3-Oxobutanoate, tert-Butyl 3-Oxobutyrate, tert-Butyl Acetoacetate, tert-Butyl Acetylacetate, tert-Butyl Acetylacetonate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
SMIL CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943