Få mere at vide
tert-butylnitrit, tech. 90%
Artikelnummer. 11392897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392897 100 g 100g
11382897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16135.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
tert-butylnitrit anvendes som et reagens til diazotering og nitrosering af alkoholer, thioler, aminer og cycloalkaner. Det spiller en vigtig rolle i fotokatalyseret omdannelse af aryl og heteroarylaminer til selenider. Det finder anvendelse ved fremstilling af arylazider fra arylaminer. Det er også nyttigt til radikale multifunktionaliseringsreaktioner af alifatiske alkener og kilde til nitrogenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylnitrit anvendes som et reagens til diazotering og nitrosering af alkoholer, thioler, aminer og cycloalkaner. Det spiller en vigtig rolle i fotokatalyseret omdannelse af aryl og heteroarylaminer til selenider. Det finder anvendelse ved fremstilling af arylazider fra arylaminer. Det er også nyttigt til radikale multifunktionaliseringsreaktioner af alifatiske alkener og kilde til nitrogenoxid.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, chloroform, alkohol og kulstofdisulfid. Lidt blandbar med vand. Ikke blandbar med glycerol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-80-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00002055
InChI nøgle IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
IUPAC navn tert-butylnitrit
SMIL CC(C)(C)ON=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl nitrite
Tæthed 0.867
Kogepunkt 61 °C til 63 °C
Flammepunkt −23 °C (−9 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.369
Mængde 100 g
FN nummer UN2351
Beilstein 1209339
Merck Index 14,1583
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, kloroform, alkohol og kulstofdisulfid. Let blandet med vand. Ublandelig med glycerol.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl nitrite