Få mere at vide
tert-butylnitrit, 90 %, ren
Artikelnummer. 11985161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985161 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10702071 100 g Glasflaske -
10452791 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216220025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-80-7 | C4H9NR.2 | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-80-7
InChI nøgle IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
IUPAC navn tert-butylnitrit
SMIL CC(C)(C)ON=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl nitrite
Farve Gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 61,0 °C til 63,0 °C
Flammepunkt −10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C4H9NO2
Lineær formel (CH3)3CNO2
Brydningsindeks 1,3670 til 1,3700
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,382
Fieser 07,48
Merck Index 15,1586
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, ether, chloroform og kulstof, disulfid, praktisk talt uopløselig i glycerol.
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.12
Procent renhed 90%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.