Få mere at vide
tert-Butyl N-Tosyloxycarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-Tosyloxycarbamate |
| CAS | 105838-14-0 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methylbenzenesulfonic Acid [(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]azanyl Ester, (p-Tolylsulfonyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester, [[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.33 |
| Formel vægt | 287.0827 |