Få mere at vide
tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate |
| CAS | 51170-55-9 |
| Molekylær formel | C8H17NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.22 |
| Formel vægt | 159.1259 |