Få mere at vide
tert-Butyl N-hydroxycarbamat, 98+%
Artikelnummer. 10616154 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616154 1 g Glasflaske 1g
10266500 5 g Glasflaske 5g
15129233 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616154 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209870010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36016-38-3
Molekylær formel C5H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002107
InChI nøgle DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC navn tert-butyl-N-hydroxycarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-hydroxycarbamate
Navn note 98+%
Smeltepunkt 53.0°C to 57.0°C
Farve Pink til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HONHCO2C(CH3)3
Mængde 1 g
Beilstein 03,IV,168
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver