Få mere at vide
tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate, TRC
Mængde:
500 mg
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate |
| CAS | 219511-71-4 |
| Molekylær formel | C6H13N3O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N |
| IUPAC navn | tert-butyl N-carbamimidoylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vægt | 159.1008 |