Få mere at vide
tert-Butyl N-(Diaminomethyliden)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30423837
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30423837 1 g
1 options
Artikelnummer. 30423837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2045831G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Molekylær formel C6H13N3O2
Mængde 1 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
IUPAC navn tert-butyl N-carbamimidoylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 159.19
Formel vægt 159.1008