Få mere at vide
tert-Butyl N-allylcarbamate, 97%
Artikelnummer. 11321929
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321929 10 g 10g
11331929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26014.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
tert-Butyl N-allylcarbamat anvendes til syntese af isoxazolidiner. Syntese af 5-substituerede thiazolidin-2-oner er fra reaktionen af xanthater og tert-butyl N-allylcarbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyl N-allylcarbamat anvendes til syntese af isoxazolidiner. Syntese af 5-substituerede thiazolidin-2-oner er fra reaktionen af xanthater og tert-butyl N-allylcarbamater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78888-18-3
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD00191870
InChI nøgle AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
IUPAC navn tert-butyl-N-prop-2-enylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-allylcarbamate
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Kogepunkt 48°C to 50°C (1mmHg)
Lineær formel H2C=CHCH2NHCO2C(CH3)3
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Tæthed 0.938
Mængde 10 g
Flammepunkt 79°C (175°F)
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%