Få mere at vide
tert-butyl N-[(5-brom-2-thienyl)methyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681873
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10681873 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10672665 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00599DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 215183-27-0
Molekylær formel C10H14BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 292.191
MDL nummer MFCD03659715
InChI nøgle CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
IUPAC navn tert-butyl-N-[(5-bromthiophen-2-yl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 292.2
Procent renhed 97%